Merck
主页湿法化学分析Milli-Q® SQ 2 系列纯水系统安装和使用
Milli-Q® SQ 2 系列纯水系统安装和使用
可快速启用的极简系统
Milli-Q® SQ 2 系列 水纯化系统的极致简约。该系统支持快速在线购买和自助安装(DIY),直观的设计让您的实验室可于30 分钟内投入运行。产品的安装与维护均由带颜色编码的包装、用户手册、纯化柱和系统进行明确地指引。因此,任何用户都能轻松的操作和维护系统,无论是否接受过培训。  
安装视频和用户手册
根据您的配置查找对应的用户手册及相关视频,以支持您的安装。您还可以观看演示视频,了解注满Switch 水箱、设定取水量以及更换纯化柱和终端过滤器是如此的简单。
Milli-Q® SQ 240 系统 – 标准配置
Milli-Q® SQ 240 的安装
带预处理系统的Milli-Q® SQ 240 的安装
该系统适合小型实验室或团队的使用。蓝色超纯水系统可安装于任意的超纯水需求点。如需扩展超纯水取用点,只需新增独立的 Milli-Q® SQ 200 超纯水系统即可。
相关用户手册:
Milli-Q® SQ 240L 系统– 双水箱配置
Milli-Q® SQ 240L 的安装
带预处理系统的Milli-Q® SQ 240L 的安装
该系统适合多个或大型团队的使用。蓝色超纯水系统可安装于任意的超纯水需求点。通过新增独立的 Milli-Q® SQ 200 超纯水系统,可轻松扩展多个超纯水取用点。
相关用户手册:
Milli-Q® SQ 240XL 系统– 50L 水箱配置
Milli-Q® SQ 240XL 的安装
带预处理系统的Milli-Q® SQ 240XL 的安装
您是否需要为实验室设备直接供RO纯水?使用这款50L水箱的配置即可轻松实现。蓝色超纯水系统可安装于任意的超纯水需求点。通过新增独立的 Milli-Q® SQ 200 超纯水系统,可轻松扩展多个超纯水取用点。
相关用户手册:
Milli-Q® SQ 240C 系统– 组合式配置
Milli-Q® SQ 240C 的安装
带预处理系统的Milli-Q® SQ 240C 的安装
该系统适合小型实验室或团队的使用。该系统必须安装在水槽旁,可通过新增独立的 Milli-Q® SQ 200 超纯水系统,轻松扩展多个超纯水取用点。
相关用户手册:
Milli-Q® SQ 240CV 系统– 组合式预设体积配置
Milli-Q® SQ 240CV 的安装
带预处理系统的Milli-Q® SQ 240CV 的安装
该系统适合有规律取水需求的实验室。它允许用户预设取水量,以便从固定点重复连续地取用超纯水。该系统必须安装在水槽旁,可通过新增独立的 Milli-Q® SQ 200 超纯水系统,轻松扩展多个超纯水取用点。
相关用户手册:
Milli-Q® SQ 200P 系统– 增压回路配置
Milli-Q® SQ 200P 的安装
该系统适用于带压力纯水回路的实验室,可直接与纯水回路连接。通过在压力纯水回路上连接多个超纯水系统,可轻松扩展多个超纯水取用点。
相关用户手册:
相关资源
完整的系统套件
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
纯水、储水和取水
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
纯化柱和终端过滤器
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
配件
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
电源线
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
Milli-Q® 服务
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch