Merck
色谱和光谱试剂
白光通过玻璃棱镜分解形成的光谱
分析试剂是用于鉴定和定量分析检测的化合物或混合物,必须符合最高的国际标准,并具有最高纯度和最少的杂质。我们提供用于湿化学、色谱、光谱、分析、滴定和水质控制等不同技术的品种丰富的分析试剂,包括用于各种分析的高纯度酸、碱、溶剂及离子载体和衍生化试剂等特殊试剂。我们的试剂涵盖从ACS试剂级到高纯的纯度等级,可进行超痕量分析。   
离子对色谱试剂
我们的离子对试剂包括用于阳离子和阴离子分析物测定的定制化合物。
  • 不同链长烷基取代的季铵盐,用于酸或阴离子分析。
  • 强酸,如用于碱或阳离子分析的直链烷基磺酸
我们的试剂经过紫外线吸收测试、过滤测试、氧化还原测试和HPLC梯度等级测试等严格的质控检测,以保证应用质量和性能。
衍生化试剂
衍生化用于在化学分析中将分析物转化为可提高分离性和方法灵敏度的产物。该技术可分析挥发性或稳定性不足以进行GC、GC-MS、HPLC或LC-MS分析的化合物。
我们提供用于各种色谱的全面的衍生化试剂产品系列,包括适用于GC、HPLC和TLC色谱及配件的硅烷化、酰化、烷基化和酯化试剂。
电化学试剂
我们的Selectophore™产品线可用于离子选择性和光学设备传感器薄膜的制备。
我们还提供离子选择性电极制备的佐剂、添加剂、缓冲液、生色离子载体、电解质、离子标准液、离子强度调节溶液(ISA)、离子载体混合物、增塑剂、聚合物、即用型膜、硅烷化剂和溶剂。
光谱试剂
分析光谱受到样品制备所用溶剂和试剂纯度的影响,而我们的高纯度试剂可提供准确可靠的结果并免除重复分析。
  • 具有批间重复性的光学和化学纯度
  • 采用优质原料和严格纯化程序的生产
  • 不含紫外线、红外线或荧光活性成分
我们全面的光谱分析产品线包括多种分析技术试剂,如荧光/发光光谱分析、核磁共振波谱分析、红外(IR)光谱分析和紫外/可见(UV/Vis) 光谱分析。