改良固相微萃取-气相色谱/质谱法测定水中挥发性有机化合物:ISO 17944标准
Frank Michel1, Yong Chen2, Robert Shirey2
1Sigma-Aldrich (part of Merck KGaA, Darmstadt, Germany), Taufkirchen, Germany, 2MilliporeSigma, Bellefonte PA, USA
挥发性有机化合物因其毒性而成为水质分析目标。不过,当前的检测方法缺乏灵敏度、选择性及自动化可能。本文介绍一种新的检测方法——结合固相微萃取和气相色谱/质谱分析的ISO 17943标准方法。固相微萃取法(SPME)样品制备实现低检测限且便于自动化,气相色谱/质谱法(GC/MS)则带来需要的灵敏度和选择性。ISO已通过实验室间试验证明了该方法的出色性能。
简介
挥发性有机化合物(VOC)可由天然存在的植物释放而来。然而,有很大一部分VOC其实是人造产物,在使用和制造日用品时,还有聚合物、粘附剂、涂料、石油制品、药品都会释放VOC。VOC的典型应用包括作为汽油添加剂、溶剂、液压液或用于干洗。很多VOC都具有毒性或已知/疑似为人类致癌物,其对水源的污染是威胁全世界人类健康的严重问题。
图 1.SPME萃取器手柄推动萃取头插入样品水溶液
因此,国际上制定了不少法规限制和管控饮用水、地下水或地表水中的VOC含量。比如美国的《安全饮用水法》(SDWA)1,以及加拿大对应的国家级饮用水标准,列出了基于健康考虑的VOC清单。另外,欧盟理事会《第98/83/EC号人类饮用水水质指令》规定了挥发性有机物的参数值2。第2000/60/EC号指令16章的《欧盟水框架指令(WFD)》3描述了“防止水污染的策略”。
按《第2008/105/EC号环境质量标准(EQS)指令》,4每种VOC的EQS值应在0.4-20 μg/L范围内。水框架指令(WFD)的附录V(质量要素监测标准)要求在适用时按照ISO和CEN标准进行水分析。
现行的ISO和CEN标准并不是最先进的水中VOC测定方法。ISO 103015标准采用液液萃取(LLE)采样法,搭配气相色谱(GC)-火焰离子检测(FID)或GC-电子捕获检测(ECD)法。ISO 114236标准采用顶空(HS)采样法,搭配GC/FID或GC/ECD检测法。对于某些VOC,按这些ISO标准检测无法达到要求的检出限,因为检测器的灵敏度或选择性不够。
ISO 156807标准采用吹扫捕集法和气相色谱-质谱法(GC-MS),选择性和检出限均胜过上述标准。吹扫捕集的缺点是捕集阱易受污染,且自动化难度很高8。
改良的HS-SPME和GC/MS法测定水中VOC:ISO 17943标准
另一种富有竞争力的水中VOC测定法是固相微萃取结合GC-MS法。固相微萃取(SPME)是Janusz Pawliszyn在1990年发明的9(图1)。自此之后,有关SPME开发和应用的文献数量不断增长,SPME在环境、医药和食品分析领域逐渐获得认可。1993年,通过常规GC自动进样器实现SPME的自动化后,SPME的应用增长更加显著。多篇文献使用SPME法提取水中VOC。10-12其中顶空SPME(HS-SPME)被证明是替代经典水中VOC测定法的可靠好用方法。此外,很多官方方法也成功使用SPME完成分析。13-15
在此基础上,官方制定了新的ISO 17943标准用于检测水中VOC。该标准通过顶空-固相微萃取和气相色谱C-质谱法测定饮用水、地下水、地表水和处理废水中60多种不同类别的VOC含量,包括卤代烃、汽油添加剂(如BTEX、MTBE和ETBE)、挥发性芳香族化合物、臭味物质(如土臭素和2-甲基异莰醇)。尽管检测限受基体、化合物种类、质谱仪等多个因素影响,但在ISO 17943中,大多数化合物的检测限都低至或优于0.01 μg/L。来自标准化工作的其他检验数据表明,该方法可检测的物质浓度范围在0.01 μg/L-100 μg/L之间。
国际室间试验验证
新ISO标准17943
新ISO标准制定过程中,已通过全球实验室间试验检验过新方法。16试验时,每个实验室都要测定2种水样(地表水和废水)中61种化合物的浓度。地表水样取自工业化城区(德国鲁尔河畔米尔海姆)。城镇废水样取自工厂废水。两种水样都经过预处理稳定水质并加入标准物质(浓度对参与实验室保密),加标浓度范围地表水为0.02 – 0.80 μg/L (~ 50 % < 0.10 g/L),废水为0.05 – 3.0 μg/L (~ 50 % < 0.50 g/L) 。参与实验室需对2种水样的每种进行4次独立的平行分析,严格遵循标准草案所述的检测程序。试验为每个实验室提供一套校准溶液,共3瓶安瓿瓶,每瓶含有61种VOC的有证标准物质,以甲醇溶解。这些储液含有100 µg/mL的每种物质,用于配制相应的校准用多组分标准水溶液。收到样品后,各实验室需要在30天内传回结果。
Supelco®应用实验室(Supelco Application Lab)是参与者之一。实验室按照ISO 17943标准草案(表1 & 2,图2)对2种水样进行分析,内标为甲苯-d8、苯-d6和氟苯。采用VOCOL®毛细管气相色谱柱进行GC分析,这款中极性色谱柱专用于VOC分析,对高挥发性物质具有优异的保留能力和分辨率。采用DVB/CAR/PDMS纤维进行顶空SPME,大部分参与室间试验的实验室同样使用这种纤维,小部分使用CAR/PDMS纤维。
按照ISO 17943标准,CAR/PDMS(85 μm)和DVB/CAR/PDMS(50/30 μm)这两种纤维都能使用。(DVB:二乙烯基苯,CAR:Carboxen碳分子筛,PDMS:聚二甲基硅氧烷)
图 2.61种VOC的谱图,顶空SPME后在Agilent® GC/MS气质联用仪上采用VOCOL® GC色谱柱
实验室间试验评估
共征集全球40多间实验室参与这项实验室间协同试验。其中,27间实验室报告了结果,并已纳入ISO 5725-2标准的评估流程。179间实验室未提供结果。6间实验室由于严重偏离预定程序而被排除。某些结果作为离群值被排除。
有10间实验室分析了全部61个参数,9间实验室差不多分析了全部参数。也就是说,有20多间实验室都分析了几乎所有61种VOC,奠定统计评估的有效基础。数据分析内容包括结果的总平均值(排除离群值)、回收率(占指定值比例)、再现性(不同实验室间的差异)和重复性(同一实验室内的差异)。
评估示例参见图3的2-氯甲苯结果。该化合物有来自24间实验室的结果可供评估。总平均值(绿线)十分接近指定值(紫线)。24间实验室中包括第一次做SPME的大部分实验室,都获得了极为接近指定值的结果。90%以上化合物的回收率在84-116 %(地表水)和81-118 %(废水)之间。90%以上化合物的再现性(不同实验室间的差异)小于31%(地表水)和小于35%(废水),90%以上化合物的重复性(同一实验室内的差异)小于10%(地表水)和小于8%(废水)。
图 3.ISO 17943标准的实验室间检验结果,以2-氯甲苯为例。紫色水平线为指定值,绿色水平线为总平均值。
总结
实验室间试验的出色结果证明了顶空-固相微萃取联合气相色谱-质谱测定水中VOC方法的优异性能、可靠性和重复性。从检测的灵敏度和选择性来说,新的ISO 17943标准比现有的官方方法更加先进。此外,固相微萃取的全自动化能力也便于7*24小时的全天候分析。
有关我们环境检测的全面解决方案,请访问:SigmaAldrich.com/environmental-testing