定制SPME纤维头
固相微萃取(SPME)是一种创新的无溶剂样品制备技术,快速、经济且应用广泛。SPME已获得广泛认可,成为许多应用的首选技术,包括食品和饮料、香精和香料、法医学和毒理学、环境挥发性有机物(VOC)检测等。
SPME采用纯聚合物(液体涂层)或聚合物包埋吸附颗粒(吸附剂/颗粒涂层)包裹的纤维萃取头。用萃取头从样品中提取化合物。随后将SPME萃取头插入气相色谱进样器中进行热解吸和分析。
为确保准确和可靠的检测结果、满足您的分析要求,我们提供各种定制SPME纤维萃取头。支持的定制内容包括:
|
|
|