Merck
XTGHP-RO
Roche
X-tremeGENE™ HP DNA转染试剂
High-performance polymer reagent for transfecting many cell lines
别名:
transfection reagent
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106502
eCl@ss:
32040201
登录 查看您的价格
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
Molecular Biology
form
liquid (aqueous solution)
usage
 mL (suitable for 165 transfections)
packaging
pkg of 0.4 mL (06366244001), pkg of 1.0 mL (06366236001), pkg of 5 × 1 mL (06366546001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
transfection: suitable
storage temp.
−20°C
General description
X-tremeGENE HP DNA转染试剂是一款多组分试剂,能够与DNA形成复合物,并将其递送至动物或昆虫细胞中。
Application
X-tremeGENE™ HP has been used for efficient transfection during lentivirus production to generate stable MARCH6 knockout cell lines
Features and Benefits
X-tremeGENE HP DNA转染试剂是一种高效转染试剂,可成功转染多种真核细胞,包括昆虫细胞和难转染细胞系(如Sf9、U-2 OS、MEF、MCF7、Hep G2、PC-3、HeLa、HT-29、HT-1080、K-562、RAW 264.7、Jurkat、PC-12和HCT 116)。
  • 简单易用的非脂质体试剂 无动物源性成分,室温稳定,经0.2 μm滤膜过滤,并且在有血清培养液中仍保持活性。
  • 高转染效率 对于原代细胞和使用其它试剂难转染的肿瘤细胞系有高转染效率。
  • 结果生理相关性好 使用细胞毒性低的试剂。
  • 满足高通量实验 实现简单一致的靶标评估。
Physical form
本产品溶于80%乙醇中,经0.2 μm滤膜过滤。无人源或动物源成分。次数:使用标准步骤时,在96孔板内,1ml X-tremeGENE™ HP DNA转染试剂可以进行10,000次转染。
Analysis Note
每一批次的X-tremeGENE HP DNA转染试剂都经过严格的质量控制流程测试,确保性能合规的标准性。在质量测试环节,首先使用X-tremeGENE HP DNA转染试剂(试剂DNA比为3:1μl/μg DNA)向细胞转染一个报告基因载体。再通过化学荧光检测法监测报告基因活性。最后使用一条标准曲线对每孔的重组蛋白总量进行定量,以确定产品达到规格。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
Legal Information
X-tremeGENE is a trademark of Roche
象形图
FlameExclamation mark
警示词
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点 (F)
62.2 °F
闪点 (°C)
16.8 °C
危险代码
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)