Merck
1617000
USP
Sorbit
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Sorbit, D-Glucitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
API-Familie
sorbitol
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Sorbit eignet sich zur Verwendung in speziellen USP-Arzneibuchtests und -Assays.
Er kann zum Herstellen von Standard- und von Systemeignungslösungen für Assays unter Verwendung von Flüssigchromatografie in Kombination mit einem Brechungsindexdetektor gemäß den folgenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) verwendet werden:
  • Sorbitol Solution
  • Sorbitol
  • Noncrystallizing Sorbitol Solution
  • Sorbitol Sorbitan Solution
Außerdem kann er zum Herstellen einer Standardlösung zum Bestimmen anderer Polyolverunreinigungen in Xylit durch Flüssigchromatografie in Kombination mit einem UV-Detektor bei 192 nm gemäß der Monografie des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt werden
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sorbitol Sorbitan Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Noncrystallizing Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Sorbitol Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Xylitol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(4), 6105-6105 (2020)