Merck
1.02994
SAFC
Sorbit
liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 420
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
D-Sorbit, D-Glucitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
E-Nummer:
E420
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
viscous liquid
pH-Wert
6 (20 °C in H2O, 50% solution)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Dichte
1.3 g/cm3
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Egal ob Suspensionen, Emulsionen oder Lösungen, orale flüssige Darreichungsformen haben eine Reihe von Vorteilen: Sie ermöglichen eine individuelle Dosierung, sind leicht zu schlucken und eignen sich für pädiatrische oder geriatrische Anwendungen. Andererseits sehen sich Formulierer erheblichen Herausforderungen in Bezug auf Löslichkeit, API-Stabilität in wässrigen Systemen oder Geschmack gegenübergestellt, was oft den entscheidenden Unterschied macht. Unser großes Produktportfolio umfasst alle für orale Flüssigformulierungen erforderlichen Hilfsstoffe wie Lösungsmittel und Tenside, Aromastoffe, pH-Einstellmittel und Puffer, Konservierungsmittel und Viskositätsverstärker.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Sorbit ist ein Zuckeralkohol, der häufig in oralen pharmazeutischen Flüssigformulierungen als Süßstoff sowie als Füllstoff, Zuckerersatz oder Feuchthaltemittel in Kosmetika, Lebensmitteln und Getränken eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1