Merck
S1000000
Sorbit
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Sorbit, D-Glucitol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721899
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
API-Familie
sorbitol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia. Their suitability for any other use is not guaranteed and is the sole responsibility of the user. This standard is not intended for human or animal use.
Established for the preparation of the below-given solutions as per European Pharmacopoeia:
  • Reference solutions (a) and (b) in the identification by thin-layer chromatography (General text 2.2.27) and testing for related substances and assay using liquid chromatography (General text 2.2.29) of sorbitol, according to the monograph 0435
  • Reference solutions (a) in the assay of sorbitol liquid (crystallizing), sorbitol liquid (non-crystallizing), and sorbitol, liquid, partially dehydrated using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0436, 0437, and 2048 respectively
  • Reference solutions (b) in the identification and assay of maltitol, liquid using thin-layer chromatography (General text 2.2.27), and liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1236
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sorbitol
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3865-3867 (2019)
Sorbitol Liquid (Crystallising)
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3867-3867 (2019)
Sorbitol Liquid, Partially Dehydrated
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3868-3869 (2019)
Sorbitol Liquid (Non-Crystallising
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3867-3868 (2019)
Maltitol, Liquid
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3171-3172 (2019)