Wichtige Dokumente
PHL84099
Pseudotropin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
ψ-Tropin, (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3β-Tropanol, 3-Pseudotropanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8?
InChIKey
CYHOMWAPJJPNMW-DHBOJHSNSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)