Wichtige Dokumente
T2580300
Tropin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Tropanol, Tropin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tropine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChIKey
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)