Merck
T14206
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid
96%
Synonym(e):
cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarboximid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
Beilstein:
82338
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
InChIKey
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
352.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
178.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)