Phytochemische Standards
Unser Angebot an Referenzmaterialien umfasst über 2000 isolierte Pflanzeninhaltsstoffe, die Hauptbestandteile, gängige Marker oder toxische Bestandteile weit verbreiteter Heilpflanzen sein können. Das Portfolio umfasst Naturstoffklassen wie Alkaloide (einschließlich einer umfassenden Palette von Pyrrolizidinalkaloiden), Isoprenoide (Terpene), Flavonoide, Phenylpropane, Chinone, Tannine und Glucosinolate.
Nachstehend ist eine nach Pflanzengattungen geordnete Liste einiger gängiger Heilpflanzen und Pflanzen für die Nährstoffergänzung aufgeführt. Die Links führen zu den jeweiligen Auflistungen von chemischen Markerstandards, botanischen Referenzmaterialien, Extraktreferenzmaterialien oder Mischungen zertifizierter Referenzmaterialien der jeweiligen Pflanzen.
Abschnitte
Zugehörige Produktinformationen
- Flyer: Stevia - Extract Reference Material
Analysis of Steviol Glycosides using HPTLC
- Brochure: Phytochemical Standards
Analytical standards and certified reference materials for constituents of medicinal plants.
- Flyer: Botanical Extracts
Now with HPTLC Fingerprint profiling.
- Flyer: Botanical Reference Materials
Discover our extensive portfolio of botanical reference materials.
- BotaniCERT® Botanical Reference Materials
Increase accuracy and efficiency of your identity and authenticity assessment of plant materials
PFLANZENGATTUNGSSPEZIFISCHE PHYTOCHEMISCHE STANDARDS
Nachstehend ist eine nach Pflanzengattungen geordnete Liste einiger gängiger Heilpflanzen und Pflanzen für die Nährstoffergänzung aufgeführt. Die Links führen zu den jeweiligen Auflistungen von chemischen Markerstandards, botanischen Referenzmaterialien, Extraktreferenzmaterialien oder Mischungen zertifizierter Referenzmaterialien der jeweiligen Pflanzen.
ZERTIFIZIERTE REFERENZMATERIALIEN
Die zertifizierten Referenzmaterialien (CRM) von Phytochemical werden nach ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und sind auf SI rückführbar. Klicken Sie hier, um mehr über die Akkreditierung und Rückverfolgbarkeit zu erfahren.
Unsere sauberen CRM von Phytochemikalien umfassen Produkte der Marke TraceCERT® sowie sekundäre pharmazeutische Standards, die nicht nur nach ISO 17034, sondern auch nach Kompendienstandards aus Arzneibüchern wie USP, EP oder BP rückverfolgbar sind.
Darüber hinaus bieten wir zertifizierte Referenzmateriallösungen (CRM) aus mehreren Komponenten von weit verbreiteten Heilpflanzen wie Ginseng, Ginkgo, Ingwer, Kava, Ashwagandha, Echinacea, Mariendistel und grüner Tee an, die auf Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz ausgerichtet sind. Diese CRM-Lösungen enthalten Bestandteile der entsprechenden Pflanze.
Wir bieten auch CRM-Mischungen aus Terpenen an, die für Cannabis-Tests geeignet sind.
PHYTOLAB-REFERENZSTANDARDS FÜR KRÄUTER
PhytoLab ist ein weltweit anerkannter Hersteller von umfangreich dokumentierten pflanzlichen Referenzstandards. Als Partner von PhytoLab bieten wir mehr als 1400 ihrer Referenzstandards an. Phytolab-Produkte enthalten eine detaillierte Produktdokumentation zur Bestätigung der Produktidentität und der zugeordneten Reinheit. Das genaue Gewicht der Produkte ist auf dem Etikett des Innenfläschchens aufgedruckt, wodurch sie direkt aufgelöst werden können und Materialverluste vermieden werden.
HWI-ANALYTIK-REFERENZSTANDARDS FÜR PFLANZLICHE ARZNEIMITTEL
In Zusammenarbeit mit der HWI pharma services GmbH bieten wir primäre und sekundäre Referenzstandards zur Verwendung in der Qualitätskontrolle, Inprozesskontrolle und Stabilitätsprüfung von pflanzlichen Medizinprodukten an. Als exklusiver Vertriebshändler bieten wir Standards an, die von der HWI pharma services GmbH produziert und qualifiziert wurden. Jeder Standard wird mit einem Analysebericht geliefert, der die chromatographische Reinheit und den durch qNMR bestimmten Gehalt enthält.
BOTANISCHE BOTANICERT-Referenzmaterialien
Wir bieten auch ein umfassendes Angebot an botanischen Referenzmaterialien von BotaniCERTTM. Sehen Sie sich auch den BotaniCERT-Flyer an. Diese Produkte sind Proben von Pflanzen oder Pflanzenteilen (Blatt, Wurzel, Rhizom, Frucht, Blüte, Samen...), die durch organoleptische Kriterien, makroskopische und mikroskopische Untersuchung, HP-TLC und phytochemischen HPLC-Fingerabdruck und genetische Marker durch PCR authentifiziert wurden. Sie werden mit 2 oder 3 Markern (ITS, matK, rbcL) angegeben und es werden DNA-Sequenzen angegeben.
Ein BotaniCERT-Beispielzertifikat finden Sie hier.
BOTANISCHE EXTRAKTE
Wir bieten eine Reihe von Referenzmaterialien für Pflanzenextrakte an, die als Referenz für die Analyse und Untersuchung von Heilpflanzen dienen sollen. Dieses Angebot umfasst Produkte von HWI pharma services und NIST. Für die HWI-Produkte wird die Identität der charakteristischen Komponenten jedes Extrakts bestätigt und ihre Chromatogramm-Peaks werden durch Vergleich mit analytischen Standards zugeordnet. Zusätzlich zu einer oder mehreren Schlüsselkomponenten werden auch quantitative Werte angegeben.