Wichtige Dokumente
PHL83762
Flavokawain A
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalkon, 4-Methoxyflavokawain B, Flavokavin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(c(cc(c1)OC)O)C(=O)\C=C\c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3/b9-6+
InChIKey
CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)