Merck
57348-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonym(e):
STABLEFLEX 2CM-SPME-FASER 3 STÜCK 50/30μM DVB/CARBOXEN-PDMS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung Divinylbenzol/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, StableFlex
Materialien
StableFlex fiber
notched gray hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pk of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
2 cm
Aktive Matrixgruppe
DVB/CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Duftstoffe
Sonstige Hinweise
Aussehen kann variieren. Auf der Faser können dunklere Flecken sichtbar sein, was die Leistungsfähigkeit jedoch nicht beeinträchtigt.
Fußnote
Beschichtung an flexiblen Quartzglaskern gebunden, was in besser geeigneter Beschichtung auf weniger zerbrechlichem Faserstoff resultiert. Die Extraktionsselektivität kann leicht abweichen im Vergleich zur gleichen Beschichtung auf einem standardmäßigen Quartzglaskern. 2-cm-Faservorrichtung enthält keine Feder.
Rechtliche Hinweise
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Devin L Maurer et al.
Scientific reports, 9(1), 12103-12103 (2019-08-23)
The primary hurdle for diagnosis of some diseases is the long incubation required to culture and confirm the presence of bacteria. The concept of using microbial VOCs as "signature markers" could provide a faster and noninvasive diagnosis. Finding biomarkers is
Johannes Kiefl et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 81-90 (2012-05-11)
The continuous interest in non-targeted profiling induced the development of tools for automated cross-sample analysis. Such tools were found to be selective or not comprehensive thus delivering a biased view on the qualitative/quantitative peak distribution across 2D sample chromatograms. Therefore
Inés Racamonde et al.
Journal of chromatography. A, 1245, 167-174 (2012-06-05)
A new method for the determination of two cannabinoids, Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) and 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THCCOOH), in wastewater samples is proposed using solid-phase microextraction (SPME) as extraction technique and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) as determination technique. Several parameters involved
Amparo Gamero et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 1-7 (2012-12-19)
MicroVinification platforms are used for screening purposes to study aroma development in wine. These high-throughput methodologies require flavor analysis techniques that allow fast detection of a high number of aroma compounds which often appear in very low concentrations (μg/l). In
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In