Wichtige Dokumente
57341-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Synonym(e):
PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materialien
fused silica fiber
plain red hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 × ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms