Merck
57310-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonym(e):
SPME-FASER 3 STÜCK (MANUELL) MIT 65μM PS-DVB-BESCHICHTUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materialien
fused silica fiber
plain blue hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Flüchtige Verbindungen, Amine und Nitroaromaten
Fußnote
Diese SPME Faser ist auch mit einem Nitinol(NIT)-Kern erhältlich als Best.- Nr. 57921-U; diese bietet höhere Faserreproduzierbarkeit, bessere Faserhaltbarkeit, dauerhafte Selektivität für die Methodenkonsistenz und einen inerten Kern, sodass der Analyt stabil bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter SigmaAldrich.com/NITSPME .
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elodie Passeport et al.
Journal of chromatography. A, 1217(33), 5317-5327 (2010-07-14)
A solid-phase microextraction (SPME)/gas chromatography (GC)-mass spectrometry (MS) multiresidue analytical method was developed for 16 pesticides presenting different physicochemical properties including diphenyl ether, triazine, ureas, acetamides, benzofuran, thiocarbamate, pyridine carboxamides, chloronitrile, piperedine, and azoles. Optimization was achieved by means of
Noureddine Yassaa et al.
Journal of chromatography. A, 1141(1), 138-144 (2006-12-19)
In order to develop a valuable method for accurate screening of biogenic emissions from undisturbed living plants or for plant-insect interactions, solid-phase microextraction (SPME) has been combined with dynamic branch enclosure cuvettes and enantioselective GC/MS. The study was conducted at
Marisela Pontes et al.
Food chemistry, 134(4), 2509-2520 (2013-02-28)
In this study the effect of the cultivar on the volatile profile of five different banana varieties was evaluated and determined by dynamic headspace solid-phase microextraction (dHS-SPME) combined with one-dimensional gas chromatography-mass spectrometry (1D-GC-qMS). This approach allowed the definition of
C A Groom et al.
Journal of chromatography. A, 909(1), 53-60 (2001-02-24)
The cyclic nitramine explosives hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) and octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine (HMX) were examined in field and microcosm soil samples to determine their patterns of degradation and environmental fates. A number of analytical techniques, including solid-phase microextraction with on-fiber derivatization, gas chromatography-mass spectrometry
Jing Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1218(18), 2476-2482 (2011-03-23)
A novel ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction (UASEME) technique has been proposed by using low-density extraction solvents. In the proposed technique, Tween 80 and cyclohexane were injected into 5-mL glass test tubes with conical bottoms, containing 5.00 mL of a water
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMehr anzeigen