57347-U
SPME-Faserhalter
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
Synonym(e):
Solid Phase Microextraction Fiber Holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Qualitätsniveau
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Faserhalter für manuelle Probenahmen
Über eine justierbare Tiefenführung können die Fasern für die Probenahme positioniert und korrekt in der beheizten Zone der GC-Injektionsöffnung platziert werden. Die Fasern können in der exponierten Position arretiert werden.
Faserhalter für automatische Probenahmen oder HPLC-Analysen
Dieser Faserhalter kann mit einem Varian 8100/8200 AutoSampler oder mit unserer SPME/HPLC-Schnittstelle verwendet werden. Für die Verwendung mit dem Varian AutoSampler wird ein SPME-Upgradekit benötigt - bitte wenden Sie sich bezüglich der Systemanforderungen an die Varian Instrument Division.
Faserhalter für CTC CombiPAL/CombiPAL-xt und Gerstel MPS2
Anwendung
- Surface characterization of commercial fibers for solid-phase microextraction and related problems in their application.: This article provides a comprehensive analysis of the surface properties of various commercial SPME fibers, including those used in SPME Fiber Holders. The study identifies potential issues related to the application of SPME in analytical chemistry, particularly focusing on how these fibers interact with different analytes and solvents. This information is crucial for chemists looking to optimize their SPME techniques for more accurate and reliable sample analysis (Haberhauer-Troyer et al., 2000).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)