Merck
57299-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonym(e):
DVB/CAR/PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPME-Faseranordnung Divinylbenzol/Carboxen/Polydimethylsiloxan (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with manual holder or autosampler, fiber L 2 cm
Materialien
StableFlex fiber
notched gray hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pk of 3
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
2 cm
Aktive Matrixgruppe
DVB/CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
SPME-Faseranordnungen können für bis zu oder mehr als 100 Analysen wiederverwendet werden, abhängig von der Anwendungen und der Art, wie sie gepflegt werden. Konditionieren Sie sie für die Wiederverwendung vor und nach jeder Analyse mit Wärme. Ein Lösungsmittel kann für HPLC-Anwendungen verwendet werden, oder wenn Wärme die Faser nicht ausreichend reinigt. Jede Anordnung hat ein farbcodiertes oder genarbtes Zentrum, das die Art der Beschichtung auf der Faser angibt. Kleinere Moleküle werden in den Poren der Fasern zurückgehalten, deren Beschichtung Adsorbenzien enthält, z. B. Carboxen, Divinylbenzolteilchen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für Merlin Microseal Dichtungssysteme entwickelt; kann auch bei anderen septumfreien Systemen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Das Aussehen kann variieren. Dunklere Stellen können auf den Fasern erkennbar sein, beeinflussen die Leistung jedoch nicht.
Fußnote
Die Beschichtung ist an einen flexiblen Fused-Silica-Kern gebunden, was zu einer geeigneteren Beschichtung auf einer weniger brüchigen Faser führt. Es können, verglichen mit der gleichen Beschichtung auf einem Standard-Fused-Silica-Kern, geringe Unterschiede bei der Selektivität der Extraktion auftreten. Die 2cm-Faserbaugruppe hat keine Feder.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)