Merck
57311
Supelco
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB)
greener alternative
df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, for use with autosampler
Synonym(e):
SPME-FASER 3 STÜCK (A.S.) MIT 65μM PS-DVB-BESCHICHTUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
fused silica fiber
plain blue hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Flüchtige Verbindungen, Amine und Nitroaromaten
Fußnote
Diese SPME-Faserbaugruppe ist auch mit einem Nitinolkern (NIT-Kern), der eine verbesserte Faserreproduzierbarkeit, eine höhere Faserhaltbarkeit, eine gleichbleibende Selektivität für die Methodenbeständigkeit und eine Kernträgheit zur Gewährleistung der Analytstabilität bietet, als Kat.-Nr. 57931-U erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter SigmaAldrich.com/NITSPME .
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)