Wichtige Dokumente
57302
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with manual holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica fiber
plain green hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 × ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..