Wichtige Dokumente
57327-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonym(e):
STABLEFLEX SPME-FASER 3 STÜCK (AUTO) MIT 65μM PS-DVB-BESCHICHTUNG™
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SPME-Faseranordnung Polydimethylsiloxan/Divinylbenzen (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, needle size 24 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materialien
StableFlex fiber
plain pink hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PDMS/DVB coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)