Wichtige Dokumente
57295-U
SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
Synonym(e):
Carboxen/PDMS-SPME-Faseranordnung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materialien
StableFlex fiber
plain light blue hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)