Merck
57319
Supelco
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
fused silica fiber
plain black hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
24 ga
Verpackung
pkg of 3 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
CAR/PDMS coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Das Festphasenmikroextraktions(SPME)-Verfahren wird allgemein für die GC/MS-Analyse eingesetzt. Es hilft dabei, die Probenvorbereitung zu vereinfachen und beschleunigen. Es verringert den Lösungsmittelbedarf während der Extraktion.
Gase und niedermolekulare Verbindungen (MW 30-225)
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
SPME-Faseranordnung (CAR/PDMS) wird wie folgt verwendet:
  • Zum Extrahieren von flüchtigen Stoffen aus Headspace-Flaschen von Käseproben.
  • Zum Messen der Dimethylsulphid-Konzentrationen von Ulva lactuca.
  • Zum Bestimmen der 2-Heptanon-Konzentrationen.
Fußnote
Diese SPME-Faseranordnung ist auch als Nitinol(NIT)-Kern als Kat.-Nr. 57908-U erhältlich und bietet eine verbesserte Faserreproduzierbarkeit, bessere Faserhaltbarkeit, beibehaltene Selektivität für Verfahrenskonsistenz und eine Reaktionsträgheit des Kerns, um die Analytenstabilität zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter SigmaAldrich.com/NITSPME.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)