Wichtige Dokumente
57355-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Synonym(e):
CW/PEG SPME Faserset
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SPME-Faseranordnung, Carbowax-Polyethylenglycol (PEG)-Beschichtung, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, metal alloy fiber, for use with manual holder
Materialien
metal alloy fiber
plain purple hub
Qualitätsniveau
Kanülengröße
23 ga
Verpackung
pkg of 3 × ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
Methode(n)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Faser L
1 cm
Aktive Matrixgruppe
PEG coating
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with manual holder
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)