Wichtige Dokumente
569427-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HPLC-Säule Discovery® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
7.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
12.5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
3.4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Schnellere Trennung von stark hydrophoben Analyten als bei C18-Säulen
- Stabile, gering blutende LC-MS-Trennungen
- Hervorragende Peakformen bei basischen und sauren Analyten
- Kompatibel mit schwach organischen/hochwässrigen mobilen Phasen
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?