Merck
59354-U
Supelco
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
C8 Umkehrphasen-Chromatographie-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
HPLC-Säule Discovery® C8, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
7.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
200 m2/g
Oberflächendeckung
3.4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Die HPLC-Säule Discovery® C8 kann zur Bestimmung von Bisphenol A, Genistein, Bisphenol-A-β-D-Glucuronid (BPA-Gluc) und Genistein-4′-β-D-Glucuronid (Genistein-Gluc) in biologischen Matrizen wie Urin, Kulturen und Geweben unter Verwendung der Festphasenmikroextraktion (SPME) mit nachfolgender Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
  • Schnellere Trennung von stark hydrophoben Analyten als bei C18-Säulen
  • Stabile, gering blutende LC-MS-Trennungen
  • Hervorragende Peakformen bei basischen und sauren Analyten
  • Kompatibel mit schwach organischen/hochwässrigen mobilen Phasen
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Measurement of bisphenol A, bisphenol A β-d-glucuronide, genistein, and genistein 4′- β-d-glucuronide via SPE and HPLC-MS/MS.
Coughlin LJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401, 995-1002 (2011)
Laurence Conraux et al.
PloS one, 8(11), e79733-e79733 (2013-11-14)
The diagnostic of Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) remains based on clinical and neurophysiological observations. The actual delay between the onset of the symptoms and diagnosis is about 1 year, preventing early inclusion of patients into clinical trials and early care
Rahul Palchaudhuri et al.
Cell reports, 13(9), 2027-2036 (2015-12-15)
Apoptosis is generally believed to be a process that requires several hours, in contrast to non-programmed forms of cell death that can occur in minutes. Our findings challenge the time-consuming nature of apoptosis as we describe the discovery and characterization
Eridan Orlando Pereira et al.
Biotechnology for biofuels, 6, 111-111 (2013-08-07)
Microorganisms are the most proficient decomposers in nature, using secreted enzymes in the hydrolysis of lignocellulose. As such, they present the most abundant source for discovery of new enzymes. Acremonium alcalophilum is the only known cellulolytic fungus that thrives in
Jun-Yan Zhang et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 37(21), 3268-3270 (2013-02-13)
To establish a method for determing the content of two isomers containd in Garcinia hanburyi by HPLC. Chromatographic column of SunFire (Waters) C8 (2.1 mm x 150 mm, 3.5 microm) was adopted, with acetonitrile-methanol-0.3% trifluoroacetic acid (36: 37:27) as the