10275
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Adsorptionsmittel für allgemeine Zwecke, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Form
powder, crystals or granules
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~1070 m2/g
Matrix
Activated Cocounut Charcoal
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
20-40 mesh
Porengröße
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
Dichte
~0.44 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)