20211
ORBO™ 34 Aktivkohle aus Kokosnuss speziell behandelt (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Synonym(e):
Kokosnuss-Aktivkohle Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,GFF,F separators
Qualitätsniveau
Agentur
NIOSH 6013
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 34
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
8 mm × 105 mm
Matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)