Merck
28471-U
Supelco
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonym(e):
GC-Säule, SPB-5, 5 % Diphenyl, Massenspektrometrie
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
Standard Method 6040D
EN 2005/108/EC
EPA 610,625,8015,8082,8100,8141,8270,OLM04.2 SVOA
EPA TO-13,IP-8,8270,525.2,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST
JMHLW
NIOSH 2530,5503
OSHA 62
meets requirements for USP G27 and G36
suitable for EPA 1613
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA LIB 4423
Parameter
-60-340 °C temperature (isothermal)
-60-360 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
life science and biopharma
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Die zu 5 % Phenyl äquivalente Phase sorgt für eine Siedepunkt-basierte Elutionsordnung mit einer leichten Erhöhung der Selektivität, insbesondere bei aromatischen Verbindungen. Aufgrund der geringen Ausblutung, Trägheit und Beständigkeit wird diese Säule bei Umweltanalyten (wie schwerflüchtigen Stoffen, Pestiziden, PCBs und Herbiziden) bzw. bei jeglichen Anwendungen, für die eine unpolare Säule mit geringer Ausblutung benötigt wird, bevorzugt verwendet.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G27 und G36.
Phase:
  • Gebunden und hoch vernetzt
  • Das Silphenylen-Polymer ist hinsichtlich seiner Polarität nahezu äquivalent zu Poly(5%-Diphenyl/95%-Dimethylsiloxan)
Temperatur- grenzwerte:
  • ≤0,32 mm ID: -60 °C bis 340 °C (isotherm) oder 360 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: -60 °C bis 330 °C (isotherm) oder 340 °C (programmiert)
Anwendung
  • Determination of propargite, tebuconazole and bromopropylate pesticide residues in Taiwan green jujubes by gas chromatography-tandem mass spectrometry.: In dieser Studie wurde die SLB-5ms-GC-Kapillarsäule zur Analyse von Pestizidrückständen in landwirtschaftlichen Erzeugnissen verwendet. Die Methode zeigte eine hohe Sensitivität und Spezifität und unterstreicht die Wirksamkeit der Säule in komplexen Probenmatrizen (Zhang et al., 2014).
  • Characterisation of capillary ionic liquid columns for gas chromatography-mass spectrometry analysis of fatty acid methyl esters.: Die Forschungsarbeit untersuchte die Leistung der SLB-5ms-GC-Kapillarsäule für die Analyse von Fettsäuremethylestern. Die Säule zeigte eine überlegene Auflösung und Stabilität, was sie zu einem wertvollen Werkzeug für die Lipidanalyse bei biochemischen Anwendungen macht (Zeng et al., 2013).
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tommy W McGaha et al.
PloS one, 10(3), e0118904-e0118904 (2015-03-19)
The suite of pheromones that promote communal oviposition by Simulium vittatum, a North American black fly species, was identified and characterized using gas chromatography-mass spectrometry, electrophysiological, and behavioral bioassays. Behavioral assays demonstrated that communal oviposition was induced by egg-derived compounds
Chemical Characterization of Three Accessions of Brassica juncea L. Extracts from Different Plant Tissues
Oulad El Majdoub Y, et al.
Molecules (Basel), 25(22), 5421-5421 (2020)
Lorenzo Cucinotta et al.
Journal of chromatography. A, 1655, 462473-462473 (2021-09-01)
The use of IRMS as a GC detector has a history going back decades, however the critical issue of wrong δ13C measurements resulting from impure peaks has been often underestimated. To this regard, multidimensional separation techniques are effective tools to
Sophie Duclos et al.
Proteomics, 11(5), 854-864 (2011-02-01)
The essential roles of the endovacuolar system in health and disease call for the development of new tools allowing a better understanding of the complex molecular machinery involved in endocytic processes. We took advantage of the floating properties of small
Annie Xu Zeng et al.
Analytica chimica acta, 803, 166-173 (2013-11-13)
Due to their distinct chemical properties, the application of ionic liquid (IL) compounds as gas chromatography (GC) stationary phases offer unique GC separation especially in the analysis of geometric and positional fatty acid methyl ester (FAME) isomers. Elution behaviour of