59589-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Discovery® C8 Supelguard Vorsäule, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
180 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Fußnote
Kit enthält eine Kartusche, einen ‚Stand-alone‘-Halter, ein Stück Rohrleitung, 2 Verschraubungen und Ferrules.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)