508489
20mm Bördelkappe, Aluminium mit Silikonseptum, Pk 100
aluminum seal (open center), diam. × thickness 20 mm × 2.9 mm, PTFE/silicone (blue silicone), Chromacol 20-AC-ST3, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone (blue silicone)
aluminum seal (open center)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Chromacol 20-AC-ST3
AD
20 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 2.9 mm
Fitting
thread for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)