Merck
27199
Sigma-Aldrich
Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Anwendung
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)