508578
Septen, 20 mm, Chlorbutyl-Kautschuk/PTFE, 52 Durometer, 100er-Pack
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/rubber (chlorobutyl)
Härte
52 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Chromacol 20-CBT3B
AD
20 mm
Durchm. × Dicke
20 mm × 0.150 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)