Merck
27229
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
Leistungsmerkmale
open center
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Durchm. × Gesamtdicke × PTFE-Stärke
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp top vial
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a