27455-U
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, pressure release open center
, PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 2.5 mm × 5 mil, pkg of 100 ea
Synonym(e):
100 Stück 20MM DRUCKENTLASTUNGS-DECKEL, PTFE/SILIKON-DICHTUNG
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone
silver aluminum seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Gesamtdicke × PTFE-Stärke
20 mm × 2.5 mm × 5 mil
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)