27198
Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
volume 10 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volumen
10 mL
Fitting
thread for 20 mm
Anwendung
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)