SRP6518
Plasminogen from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PLG
About This Item
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Plasminogen is encoded by the gene mapped to human chromosome 6q26–27.[2] The encoded protein is characterized with a leader, kringle and protease domains.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)