341578
Fibrinogen, von Plasminogen befreit, Humanplasma
Plasminogen-Depleted fibrinogen is a native fibrinogen from which plasminogen is depleted using a Lys-agarose column. Contains ≥ 95% clottable proteins.
Synonym(e):
Fibrinogen, von Plasminogen befreit, Humanplasma
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4071
Assay
≥95% (Clottable proteins)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
water: 25 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Fibrinogen aus Humanplasma, durch eine Lysin-Agarose-Säule von Plasminogen befreit. Ein Akute-Phase-Plasmaprotein, das in einer Konzentration von etwa 300 mg/dL vorliegt. Die Umwandlung löslichen Fibrinogens in das unlösliche Gerinnsel-bildende Fibrin ist das letzte Stadium der Blutgerinnung. Klinisch findet sich Fibrinogen in erhöhten Konzentrationen während der Schwangerschaft, nach chirurgischem Trauma und bei Myokardinfarkten. In verringerter Konzentration findet es sich bei Leberzirrhose und Serumhepatitis. Das Plasminogen wurde unter Verwendung einer Lysin-Agarose-Säule erschöpft.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Angaben zur Herstellung
Um Gerinnselbildung zu vermeiden, das H₂O und das Fibrinogen vor dem Auflösen auf 37 °C erwärmen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-70 °C) oder für die kurzfristige Lagerung bei Raumtemperatur (20 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 20 °C bis zu 4 Stunden und bei einer Temperatur von -70 °C bis zu 6 Monate haltbar. Lösungen nicht auf Eis aufbewahren, da es sonst zur Niederschlagsbildung kommt. Bei -70 °C gelagerte Stammlösungen sollten in einem Wasserbad von konstant 37 °C aufgetaut werden.
Hinweis zur Analyse
Homogen mittels SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Wang, H., et al. 1995. J. Infect. Dis.171, 85.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3