Wichtige Dokumente
10874477001
Roche
Plasminogen
from human serum
Synonym(e):
Plasminogen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human serum
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
~11 units/mg protein (activated with streptokinase at 37 °C and pH 7.4 with Chromozym PL as the substrate.)
Mol-Gew.
90-94 kDa
Verpackung
pkg of 20 U
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
activity assay: suitable
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lyophilisat, stabilisiert mit Rinderserumalbumin.
Qualität
Sequenz
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Empfohlen wird Lösungsmittel in 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH 7,5, mit 100 mM NaCl
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Eine Lösung in 20 mM Natriumphosphatpuffer mit einem pH-Wert von ca. 7,5 und 100 mM NaCl ist mehrere Monate ohne einen Aktivitätsverlust haltbar, wenn bei -15 bis -25 °C gelagert.
Hinweis:
Plasminogen ist empfindlich gegenüber Autolyse, die eine Aktivierung auslösen kann. Deshalb sind Berührungen mit der Haut und sonstige Kontaminierungen (z. B. durch Mikroorganismen) zu vermeiden.
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash