Wichtige Dokumente
T0831
Gewebespezifischer Plasminogenaktivator human
Synonym(e):
TPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥300 KU/mg protein
Mol-Gew.
~70 kDa
Verunreinigungen
HIV, HCV, and HBsAg, tested negative
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PLAT(5327)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable