Wichtige Dokumente
528180
Sigma-Aldrich
Plasminogen, Glu-Typ, Humanplasma
Synonym(e):
Glu-type plasminogen, Plasminogen
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Fremdaktivität
Plasmin, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Glu-Typ-Plasminogen aus Humanplasma. Plasminogen ist ein einkettiges Glycoprotein und ein Zymogen, das in der Leber synthetisiert wird und mit einer Konzentration von rund 2,4 µM im Plasma zirkuliert. Das Plasminogen-Molekül enthält 790 Aminosäuren, 24 Disulfidbrücken, keine freien Sulfhydryle und 5 Regionen interner Sequenzhomologie (auch „Kringles“ genannt) zwischen Lys77 und Arg560. Diese Kringle-Regionen sind homolog mit den Kringle-Domänen in t-PA, u-PA und Prothrombin. Natives Glu-Plasminogen wird mittels Plasminhydrolyse der Lys76-Lys77-Peptidbindung leicht in Lys77-Plasminogen umgewandelt. Plasminogen wird durch Abspaltung bei Arg540-Val561 durch Urokinase, Streptokinase oder einen gewebespezifischen Plasminogenaktivator in Plasmin umgewandelt.
Natives Glu-Typ-Plasminogen aus Humanplasma. Plasminogen ist ein einkettiges Glycoprotein, das im normalen Plasma mit einer Konzentration von ~12 mg pro Deziliter vorliegt; es ist die inaktive Vorstufe der Serinprotease Plasmin.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
In 100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, pH 7,5.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Hinweis zur Analyse
Einzelbande mittels SDS-PAGE.
Sonstige Hinweise
Collen, D. 1986. In: Blood Coagulation (Zwaal, R.E.A., and Hemker, H.C. eds.) Elsevier, N.Y. p. 243.
Barlow, G.H., et al. 1984. Biochemistry23, 2384.
Wohl, R.C., et al. 1982. Thromb. Res.27, 523.
Castellino, F.J., et al. 1981. Methods Enzymol.80, 365.
Robbins, K.C. 1976. Methods Enzymol.45, 257.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable