Wichtige Dokumente
SML3007
H3B-120
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N1-Methyl-N4-(4-methyl-2-thiazolyl)-N1-(phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1CCN(CC1)C(N(C)CC2=CC=CC=C2)=O)NC3=NC(C)=CS3
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable