Wichtige Dokumente
SML1343
3PO
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 3PO (inhibitor of glucose metabolism)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
InChIKey
UOWGYMNWMDNSTL-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable