Wichtige Dokumente
SML0947
YN1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H
InChIKey
BMZFZTMWBCFKSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable