Wichtige Dokumente
D6134
2-Desoxy-D-Glucose
≥99% (GC), crystalline
Synonym(e):
2-Desoxy-D-arabinohexose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
crystalline
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
146-147 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChIKey
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable