Merck
P1639
Sigma-Aldrich
Patulin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
Beilstein:
149675
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51102829
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 9-11 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
fungi
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
InChIKey
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Patulin ist ein Mycotoxin, das von verschiedenen Schimmelpilzen wie Aspergillus und Penicillium erzeugt wird. Es kommt üblicherweise in Äpfeln vor. Es wird als Inhibitor der Kaliumaufnahme und als Induktor des Ionenflusses durch Zellmembranen, der potenziell Na+-K+-abhängige ATPase involviert, und zum Induzieren von intra- und intermolekularer Proteinvernetzung eingesetzt.
Anwendung
Patulin wurde wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung von Patulinkontamination in Flaschenwein
  • für die DNA-schädigende Wirkung von Patulin in Escherichia coli
  • beim molekularen Klonen und der funktionellen Charakterisierung von zwei CYP619-Cytochrom-P450, die an der Biosynthese von Patulin in Aspergillus clavatus beteiligt sind
Biochem./physiol. Wirkung
Mycotoxin mit antibakterieller, die Kaliumaufnahme hemmender und möglicherweise karzinogener Wirkung. Es wird als Inhibitor der Kaliumaufnahme und als Induktor des Ionenflusses durch Zellmembranen, der potenziell Na+-K+-abhängige ATPase involviert, und zum Induzieren von intra- und intermolekularer Proteinvernetzung eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of various lactones and related compounds on cation transfer in incubated cold-stored human erythrocytes.
J B KAHN
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 121(2), 234-251 (1957-10-01)
Nikita Malhotra et al.
International journal of cardiology, 197, 318-325 (2015-07-08)
A therapeutic window in antiplatelet treatment has been associated with concurrent lowering of bleeding and ischemic risks. Prasugrel and ticagrelor provide potent platelet inhibition, but may increase bleeding. No study has evaluated a personalized therapy with selective use of novel
Birkinshaw, M., et al.
Lancet, 245, 625-625 (1943)
Peter O Krutzik et al.
Nature chemical biology, 4(2), 132-142 (2007-12-25)
Drug screening is often limited to cell-free assays involving purified enzymes, but it is arguably best applied against systems that represent disease states or complex physiological cellular networks. Here, we describe a high-content, cell-based drug discovery platform based on phosphospecific
Marieke Vansteelandt et al.
Fungal biology, 116(9), 954-961 (2012-09-08)
Genus Penicillium represents an important fungal group regarding to its mycotoxin production. Secondary metabolomes of eight marine-derived strains belonging to subgenera Furcatum and Penicillium were investigated using dereplication by liquid chromatography (LC)-Diode Array Detector (DAD)-mass spectrometry (MS)/MS. Each strain was