Wichtige Dokumente
S143
(±)-6-Chloro-PB hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(±)-6-Chloro-7,8-dihydroxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrobromide, (±)-SKF-81297 hydrobromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to light tan
Löslichkeit
H2O: 1.7 mg/mL
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 6.3 mg/mL
SMILES String
Br[H].Oc1cc2C(CNCCc2c(Cl)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
InChIKey
RMIJGBMRNYUZRG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD1(1812)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable