Merck
34127
Supelco
Patulin -Lösung
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-on, PAT
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
InChIKey
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Patulin ist ein wichtiges Mycotoxin, das von mehreren Schimmelspezies produziert wird, insbesondere von PenicilliumAspergillus und Byssochlamys. Es kommt gemeinhin in Obst vor, insbesondere in Äpfeln, Birnen und Trauben.
Patulin ist ein Mycotoxin, das von mehreren Schimmelspezies produziert wird. Es kommt in Obst vor, insbesondere in Äpfeln, Fruchtsaft, Apfelwein und Obstkompott. Aufgrund ihrer stark toxischen Eigenschaften wurde diese Verbindung bereits in zahlreichen Studien untersucht.
Anwendung
Patulinlösung kann als analytischer Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in folgenden Proben verwendet werden:
  • Untersuchung von getrockneten Apfelringen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Diodenarray-Detektion (HPLC-DAD)(1)
  • Untersuchung von Fruchtsäften mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Diodenarray-Detektion (HPLC-DAD) und mittels Gaschromatographie, gekoppelt an Massenspektrometrie (GC-MS)(2)
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
HPLC-DAD method for the determination of patulin in dried apple rings.
Katerere RD, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 19(4), 389-392 (2008)
S Hatab et al.
Journal of applied microbiology, 112(5), 892-899 (2012-03-08)
Apples and apple products are the most notably commodities contaminated with patulin (PAT), which cause detrimental effects on human health and economic problems. The primary objective of this study was to investigate the removal of PAT contamination from apple juice
Alicia Rodríguez et al.
International journal of food microbiology, 155(1-2), 10-18 (2012-02-14)
A multiplex real-time PCR (qPCR) method to quantify aflatoxin, ochratoxin A (OTA) and patulin producing molds in foods was developed. For this, the primer pairs F/R-omt, F/R-npstr and F/R-idhtrb and the TaqMan probes, OMTprobe, NPSprobe and IDHprobe targeting the omt-1
Svetlana V Malysheva et al.
Journal of chromatography. A, 1270, 334-339 (2012-11-28)
Several sensitive methods have been developed for patulin determination; however, mass spectrometric (MS) detection of this toxin in the positive electrospray ionization (ESI(+)) mode is not straightforward. Furthermore, the combined determination of patulin with other mycotoxins in one single run
Hua Niu et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(9), 957-961 (2013-01-05)
A method was developed for the simultaneous determination of patulin in juice by solid phase extraction (SPE)-ultra performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry (UPLC-ESI-MS/MS). The cloudy juice was hydrolyzed by enzyme and extracted by ethyl acetate.