34143
Fumonisin-Gemisch
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2), analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Fumonisin mixture may be used as an analytical reference standard for the determination of fumonisin B1 and B2 in feed samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Hinweis zur Analyse
≥97.0% (HPLC) Fumonisin B1
≥94.0% (HPLC) Fumonisin B2
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F
Flammpunkt (°C)
6 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?