G7403
Glycin
≥99% (titration), suitable for electron microscopy, BioXtra
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Glycin, BioXtra, ≥99% (titration)
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
Methode(n)
electron microscopy: suitable
Verunreinigungen
Insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
≤0.05%
Verlust
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
Farbe
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M
≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES String
NCC(O)=O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: 0.003
λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable